Learn More
Cytiva POM Column Clamp
Codice prodotto. 11310312 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
ÄKTA Avant, ÄKTA Pure Using The Rail System
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11310312
Marca: Cytiva 28956319
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with ÄKTA™ Avant and Pure chromatography systems. Cytiva POM Column Clamp is an acetal plastic (POM) holder that easily inserts into an ÄKTA rail system for holding columns with a 10-21mm O.D.
  • Pack of five (5) column clamps that hold columns with 10–21mm outer diameter
  • Easily attaches to ÄKTA™ Avant or ÄKTA™ Pure instruments using the rail system:
    • Press inner end tabs of the clamp together
    • Insert pressed end into the rail of the instrument
    • Turn the clamp 90° and release
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Clamp
Diametro (sistema metrico) esterno For 10 to 21 mm OD columns
Quantità confezione 5 Pack
Da utilizzare con ÄKTA Avant, ÄKTA Pure Using The Rail System
Materiale POM
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt