Learn More
Honeywell Fluka™ Acetate Buffer Solution Ph 4.6, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500mL
1 L
6 x 500mL
Dimensione della confezione:
1L
500mL
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| CAS | 126-96-5 |
| Product Type | Acetate Buffer Solution Ph 4.6 |
| Peso molecolare | 143.094 |
| Quantità | 6 x 500mL |