Learn More
Acetate Buffer Solution, pH 5.12 (20°C), Honeywell™Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1L
Dimensione della confezione:
1L
Specifica
Specifica
| CAS | 7732-18-5 |
| Intervallo di pH | 5.12 (20°C) |
| Product Type | Acetate buffer solution |
| Quantità | 1L |