Learn More
Acetate solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12942075 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
Codice prodotto. 12942075
Marca: Fisher Chemical A 002 250
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 127-09-3
Formula molecolare C2H3NaO2
Molecular Weight (g/mol) 82.03
Numero MDL MFCD00012459
InChI Key VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name sodium acetate
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetate
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 g/L
Tipo Single-component Standard Solution
Solvent or Matrix Water
Quantità 250 mL