Learn More
Acetate Standard: CH3CO2- @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
Descrizione
Acetate Standard: CH3CO2- @ 1000 μg/mL in H2O
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetate |
| CAS | 71-50-1 |
| Metodi | Ion Chromatography |
| Nomi componenti o analita | Acetate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C2 H3 O2 |
| Sinonimo | (C2 H3 O)2- |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/p-1 |
| SMILES | CC(=O)[O-] |
| IUPAC Name | acetate |
| Vedi altri risultati |