Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetic acid |
| Punto di fusione | 16.0°C to 16.5°C |
| Punti di ebollizione | 117.0°C to 118.0°C |
| CAS min. % | 99.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 99.6% |
| Formula lineare | CH3COOH |
| Beilstein | 02, 96 |
| Fieser | 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12 |
| Indice di Merck | 15, 54 |
| Vedi altri risultati |