Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetic acid, ammonium salt |
| Nota nome | Anhydrous |
| pH | 6.5 to 7.5 (5% soln. at 20°C) |
| Punto di fusione | 114.0°C |
| CAS min. % | 98.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | White |
| Quantità | 500 g |
| Punto d'infiammabilità | 136°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Vedi altri risultati |