Learn More
Acetic acid, ammonium salt, 98+%, for analysis
Codice prodotto. 10772641 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10772641 1 kg Plastic bottle 1kg
10543961 500 g Plastic bottle 500g
10474795 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10772641 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 218360010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.50€
    89.80€ / 1kg
    Risparmia 2.70€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77.083 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampone biologico per analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 631-61-8
Formula molecolare C2H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 77.083
Numero MDL MFCD00013066
InChI Key USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC Name azano; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid, ammonium salt
Nota nome Anhydrous
pH 6.5 to 7.5 (5% soln. at 20°C)
Punto di fusione 114.0°C
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore White
Intervallo percentuale saggio 98+%
Formula lineare CH3CO2NH4
Beilstein 02, 96
Fieser 01,38; 07,11
Indice di Merck 15, 492
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1480g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, in methanol: 7.89 g/100mL (15°C)
Peso formulazione 77.08
Percent Purity ≥98%
Grado Analytical
Quantità 1 kg
Punto d'infiammabilità 136°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Cristalli o polvere di cristalli