Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetic acid, ammonium salt, 98%, for biochemistry
Codice prodotto. 12397183 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12397183 100 g Plastic bottle 100g
12307193 500 g Plastic bottle 500g
12387183 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12397183 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 447121000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.00€
    31.90€ / 100g
    Risparmia 2.10€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77.083 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 631-61-8
Formula molecolare C2H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 77.083
InChI Key USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC Name azano; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Specifica
Absorbance (c=1M, water), (c=1M, water) at 0nm, 0.01 max. at 280nm, 0.01 max. at 350nm, 0.02 max. at 254nm
Materiale o nome chimico Acetic acid, ammonium salt
Punto di fusione 114.0°C
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità 136°C
Imballaggio Plastic bottle
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare CH3CO2NH4
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1480g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, in methanol: 7.89 g/100mL (15°C)
Peso formulazione 77.08
Percent Purity 98%
Grado Biochemical