Learn More
Acetic Acid, Glacial (Aldehyde-Free/Sequencing), Fisher BioReagents™™
Codice prodotto. 10021123
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Glass
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 10021123
Marca: Fisher BioReagents BP1185500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For DNA sequencing and other biological applications such as DNA/RNA electrophoresis | CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
For DNA sequencing and other biological applications such as DNA/RNA electrophoresis
Aldehyde-free Acetic Acid is suitable for DNA sequencing and other biological applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic Acid, Glacial
Nota nome Aldehyde-free
pH 2.5
CAS 64-19-7
Punto di fusione 16°C
Punti di ebollizione 117°C
Colore Colorless
Intervallo percentuale saggio ≥99.7 %
Formula molecolare C2H4O2
Formula lineare CH3COOH
Numero MDL MFCD00036152
Numero UN 2789
Indice di Merck 15, 54
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
IUPAC Name acido acetico
Molecular Weight (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Peso formulazione 60.05
Percent Purity ≥99.7%
Grado Sequencing
Densità 1.048g/cm³
Quantità 500 mL
Imballaggio Glass
Forma fisica Liquid
Residuo dopo l'evaporazione 8ppm max.
Pressione del vapore 1.52 kPa at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.