Learn More
Acetic Acid Glacial, Certified AR for analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10304980 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Plastic Coated Glass bottle
Plastic container
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10304980 2.5 L HDPE plastic bottle 2.50L
10744361 500 mL HDPE plastic bottle 500mL
15672169 1 L HDPE plastic bottle 1L
10171460 1 L HDPE plastic bottle 1L
12686657 1 L Plastic Coated Glass bottle 1L
12696657 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.50L
10580711 25 L Plastic container 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10304980 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/0400/PB17
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
C2H4O2, CAS Number-64-19-7, acetasol, acide acetique, essigsaeure, vinegar acid, ethanoic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, glacial, ethylic acid, 2.5L, 117 deg.C, CHEBI:15366, Colorless, 60.05g/mol, QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N, 16 deg.C, 36152, 60.052, <-0.1ppm
C2H4O2, CAS Number-64-19-7, acetasol, acide acetique, essigsaeure, vinegar acid, ethanoic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, glacial, ethylic acid, 2.5L, 117 deg.C, CHEBI:15366, Colorless, 60.05g/mol, QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N, 16 deg.C, 36152, 60.052, <-0.1ppm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC Name acido acetico
SMILES CC(O)=O
Specifications
pH 2.5
Punto di fusione 16°C
Punti di ebollizione 117°C
Colore Colorless
Quantità 2.5 L
Imballaggio HDPE plastic bottle
Forma fisica Liquid
Densità vapore 2.1
Pressione del vapore 1.52kPa at 20°C
Peso formulazione 60.05g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetic acid
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid