Learn More
Acetic Acid Glacial, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10384970 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in plastica HDPE
Plastic container
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10384970 1 L Flacone in plastica HDPE 1L
11463473 500 mL Flacone in plastica HDPE 500mL
10394970 2.5 L Flacone in plastica HDPE 2.50L
10050000 25 L Plastic container 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10384970 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/0360/PB15
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
C2H4O2, CAS Number-64-19-7, 2.5L, 117 deg.C, Colorless, 60.05g/mol, 16 deg.C, 36152, HDPE plastic bottle, Liquid, 2.1, 1.52kPa at 20 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name acido acetico
SMILES CC(O)=O
Specifica
pH 2.5
Punto di fusione 16°C
Punti di ebollizione 117°C
Colore Incolore
Quantità 1 L
Imballaggio Flacone in plastica HDPE
Forma fisica Liquido
Densità vapore 2.1
Pressione del vapore 1.52kPa at 20°C
Peso formulazione 60.05g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid