Learn More
Acetic Acid, LC/MS grade, Thermo Scientific
Codice prodotto. 30280949 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
10 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
1mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30280949 50 mL 50mL
30280968 1 mL 1mL
30280957 10 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30280949 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore T001130050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
Molecular Weight (g/mol) 60.05 g/mol
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic Acid
Quantità 50 mL
CAS 64-19-7
Imballaggio Poly Bottle
Percent Purity 99.70%
Grado LC-MS