Learn More
Acetic acid, potassium salt, 97%, pure, anhydrous
Codice prodotto. p-3586377 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10570594
Marca: Thermo Scientific Acros 149605000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-08-2
Formula molecolare C2H3KO2
Molecular Weight (g/mol) 98.14
Numero MDL MFCD00012458
InChI Key SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC Name potassium;acetate
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid, potassium salt
Punto di fusione 292.0°C
Colore White
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Forma fisica Granular Crystalline Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare CH3CO2K
Beilstein 02, 96
Fieser 01,906; 06,475
Punto d'infiammabilità >250°C
Indice di Merck 15, 7726
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2694g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Peso formulazione 98.14
Percent Purity 97%
Grado Pure
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in plastica