Learn More
Acetic acid, potassium salt, 99+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10331741 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10331741 500 g Plastic bottle 500g
10209393 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10331741 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 418175000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.50€
    38.00€ / 500g
    Risparmia 2.50€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.142 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-08-2
Formula molecolare C2H3KO2
Molecular Weight (g/mol) 98.142
InChI Key SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC Name potassium;acetate
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid, potassium salt
pH 6.5 to 9.0 (5% soln. at 25°C)
Punto di fusione 292.0°C
Colore White
Quantità 500 g
Punto d'infiammabilità >250°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Crystalline Powder
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare CH3CO2K
Beilstein 02, 96
Fieser 01,906; 06,475
Indice di Merck 15, 7726
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2694g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Peso formulazione 98.14
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS