Learn More
Acetic acid, potassium salt, 99+%, pure, anhydrous
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25kg
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetic acid, potassium salt |
| Punto di fusione | 292.0°C |
| Nota nome | 99+% |
| Colore | White |
| CAS min. % | 99.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Forma fisica | Granular Crystalline Powder |
| Quantità | 1 kg |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Formula lineare | CH3CO2K |
| Vedi altri risultati |