Learn More
Acetic acid, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.8%, Solstice
Codice prodotto. 15643920
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
30 kg
4 x 2.5 L
60 kg
6 x 1 L
200 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Plastic Pail
Poly Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
200L
30kg
5L
60kg
pezzi 4
pezzi 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15643920 1 L Glass Bottle 1L
15633920 1 L Plastic Bottle 1L
15663920 2.5 L Glass Bottle 2.50L
15653920 2.5 L Plastic Bottle 2.50L
15613930 5 L Plastic Bottle 5L
15643930 6 x 1 L Glass Bottle pezzi 6
15633930 6 x 1 L Plastic Bottle pezzi 6
15603930 4 x 2.5 L Glass Bottle pezzi 4
15693920 4 x 2.5 L Plastic Bottle pezzi 4
15683920 30 kg Plastic Pail 30kg
15623930 60 kg Plastic Pail 60kg
15673920 200 L Poly Drum 200L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 15643920 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 332091LGL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-09-2026
Add to basket
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.8%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC Name acido acetico
SMILES CC(O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Acetic acid
Formula lineare CH3CO2H
Numero UN UN2789
Beilstein 506007
Peso formulazione 60.05g/mol
Percent Purity ≥99.8%
Grado ACS/puriss. p.a.
Densità 1.049g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 16% at 92°F, 4% at 59°F
Punto d'infiammabilità 40°C (104°F)
Punto di combustione 800°F
Imballaggio Glass Bottle
Densità vapore 2.07 (vs air)
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetic acid
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.