Learn More
Acetic acid, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.8%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15683920 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
30 kg
4 x 2.5 L
60 kg
6 x 1 L
200 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Plastic Pail
Poly Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
200L
30kg
5L
60kg
pezzi 4
pezzi 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15683920 30 kg Plastic Pail 30kg
15643920 1 L Glass Bottle 1L
15633920 1 L Plastic Bottle 1L
15663920 2.5 L Glass Bottle 2.50L
15653920 2.5 L Plastic Bottle 2.50L
15613930 5 L Plastic Bottle 5L
15643930 6 x 1 L Glass Bottle pezzi 6
15633930 6 x 1 L Plastic Bottle pezzi 6
15603930 4 x 2.5 L Glass Bottle pezzi 4
15693920 4 x 2.5 L Plastic Bottle pezzi 4
15623930 60 kg Plastic Pail 60kg
15673920 200 L Poly Drum 200L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 15683920 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 3320930KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.8%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC Name acido acetico
SMILES CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid
Formula lineare CH3CO2H
Numero UN UN2789
Beilstein 506007
Peso formulazione 60.05g/mol
Percent Purity ≥99.8%
Grado ACS/puriss. p.a.
Densità 1.049g/mL at 25°C
Quantità 30 kg
Limite di esplosione 16% at 92°F, 4% at 59°F
Punto d'infiammabilità 40°C (104°F)
Punto di combustione 800°F
Imballaggio Plastic Pail
Densità vapore 2.07 (vs air)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.