Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetic acid, sodium salt |
| Nota nome | p.a. |
| pH | 7.5 to 9.2 (5% soln. at 20°C) |
| Punto di fusione | 324.0°C |
| CAS min. % | 99.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | White |
| Quantità | 1 kg |
| Punto d'infiammabilità | >250°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Vedi altri risultati |