Learn More
Acetic acid, sodium salt, 99+%, for analysis, anhydrous
Codice prodotto. 10656042 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10656042 250 g Plastic bottle 250g
10522431 1 kg Plastic bottle 1kg
10017252 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10656042 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 220892500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.20€
    38.60€ / 250g
    Risparmia 2.60€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-09-3
Formula molecolare C2H3NaO2
Molecular Weight (g/mol) 82.03
Numero MDL MFCD00012459
InChI Key VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid, sodium salt
Nota nome p.a.
pH 7.5 to 9.2 (5% soln. at 20°C)
Punto di fusione 324.0°C
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Colore White
Quantità 250 g
Punto d'infiammabilità >250°C
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 1% max.
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Cristalli o polvere di cristalli
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare CH3CO2Na
Informazioni di solubilità Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
IUPAC Name sodium acetate
Peso formulazione 82.03
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical