Learn More
Acetic acid, sodium salt trihydrate, 99.5%, for analysis
Codice prodotto. 10462791 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10462791 1 kg Plastic bottle 1kg
10206800 500 g Plastic bottle 500g
10236750 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10462791 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 217110010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.35€
    58.50€ / 1kg
    Risparmia 3.85€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-09-3 , 6131-90-4
Formula molecolare C2H3NaO2
Molecular Weight (g/mol) 82.03
Numero MDL MFCD00012459
InChI Key VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC Name sodium acetate
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid, sodium salt trihydrate
Nota nome p.a.
pH 7.5 to 9.0 (5 % at 20°C)
Punto di fusione 58.0°C
CAS min. % 99.4
CAS max % 100.0
Colore White
Quantità 1 kg
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Crystalline
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Formula lineare CH3COONa·3H2O
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Indice di Merck 15, 8709
Informazioni di solubilità Solubility in water: 762g/L (20 °C). Other solubilities: 1g/19mL alcohol
Peso formulazione 136.08
Percent Purity 99.5%
Grado Analytical