Learn More
Acetic acid, sodium salt trihydrate, for HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11904911 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11904911 250 g 250g
11994901 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11904911 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 446202500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6131-90-4, C2H9NaO5, 136.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6131-90-4
Formula molecolare C2H9NaO5
Molecular Weight (g/mol) 136.08
InChI Key AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name sodium acetate trihydrate
SMILES O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid, sodium salt trihydrate
Punto di fusione 58.0°C
Quantità 250 g
Formula lineare CH3COONa·3 H2O
Green Features ACT Ecolabel (Gold)
Indice di Merck 15, 8709
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: 762 g/L (20°C). Other solubilities: 1 g/19 mL alcohol
Peso formulazione 136.08
Grado HPLC