Learn More
Acetic anhydride, ACS, 97+%, Thermo Scientific™
26.40€ - 174.00€
Identificatori chimici
| CAS | 108-24-7 |
|---|---|
| Formula molecolare | C4H6O3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 102.089 |
| Numero MDL | MFCD00008705 |
| InChI Key | WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N |
| Sinonimo | acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique |
| PubChem CID | 7918 |
| ChEBI | CHEBI:36610 |
| IUPAC Name | acetyl acetate |
| SMILES | CC(=O)OC(=O)C |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
11405170
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036292.AE |
100mL |
26.80€ 26.40€ / 100mL Risparmia 0.40€ 1% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
11495160
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036292.AP |
500mL |
78.70€ 77.51€ / 500mL Risparmia 1.19€ 1% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
11353368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036292.K3 |
2L |
177.00€ 174.00€ / 2L Risparmia 3.00€ 1% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
| C4H6O3 | |
| MFCD00008705 | |
| acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique | |
| CHEBI:36610 | |
| CC(=O)OC(=O)C |
Specifica
| Acetic anhydride | |
| 1.082 g/mL | |
| 49°C (120°F) | |
| Pungent | |
| (CH3CO)2O | |
| MFCD00008705 | |
| 385737 | |
| 14,56 | |
| Soluble in ether,chloroform and benzene. Slowly soluble in water. | |
| CC(=O)OC(=O)C | |
| 102.089 | |
| CHEBI:36610 | |
| ≥97% |
| 108-24-7 | |
| 138°C to 140°C | |
| 97+% | |
| C4H6O3 | |
| 1.39 | |
| UN1715 | |
| Moisture sensitive | |
| acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique | |
| WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N | |
| acetyl acetate | |
| 7918 | |
| 102.09 | |
| ACS |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H314-H226-H302-H332
Causes severe skin burns and eye damage.
Flammable liquid and vapor.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302-H314-H330
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: ACETIC ANHYDRIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-564-8
missing translation for 'rtecsNumber' : AK1925000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Acetic anhydride
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Acetic anhydride