Learn More
Acetoacetanilide, 99%
Codice prodotto. 10611063 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5g
Codice prodotto. 10611063
Marca: Thermo Scientific Acros 102360050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 102-01-2 | C10H11NO2 | 177.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-01-2
Formula molecolare C10H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 177.2
Numero MDL MFCD00008780
InChI Key DYRDKSSFIWVSNM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetoacetanilide, butanamide, 3-oxo-n-phenyl, acetoacetic anilide, acetoacetamidobenzene, acetylacetanilide, acetoacetylaniline, acetoacetanilid, n-phenylacetoacetamide, acetoacetic acid anilide, n-acetylacetyl aniline
PubChem CID 7592
IUPAC Name 3-oxo-N-phenylbutanamide
SMILES CC(=O)CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Acetoacetanilide
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 83.0°C to 86.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità 162°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COCH2CONHC6H5
Quantità 5 g
Beilstein 12, 518
Indice di Merck 15, 57
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5g/L (20 c). Other solubilities: soluble in acids and alkali hydroxide solutions,soluble in alcohol,chloroform,ether,hot benzene,and hot petroleum ether
Peso formulazione 177.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder