Learn More
Acetochlor, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 16606203 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16606203
Marca: Honeywell Fluka R1676100MG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetochlor
CAS 34256-82-1
CAS max % ≤ 100%
Densità 1.12 g/mL (25°C)
Punto d'infiammabilità 160°C
Beilstein 2859702
Colore Light Yellow
Punto di fusione 10.6°C
Punti di ebollizione 172°C
Sinonimo 2-Chloro-N-ethoxymethyl-N-(2'-ethyl-6'-methylphenyl) acetamide
Molecular Weight (g/mol) 269.77 g/mol
Quantità 100 mg
Grado Herbicides