Learn More
Acetone-1,3-dicarboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 11454774
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11454774
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13742.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 542-05-2 | C5H6O5 | 146.098 g/mol
Acetone-1,3-dicarboxylic acid is used as a building block in organic chemistry. It is also used in the synthesis of hetrocyclic rings and in the Weiss-Cook reaction, which involves the preparation of cis-bicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione by reacting with diacyl (1,2 ketone). Its presence in human urine is used as a diagnostic test for the overgrowth of harmful gut flora such as Candida albicans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Acetone-1,3-dicarboxylic acid is used as a building block in organic chemistry. It is also used in the synthesis of hetrocyclic rings and in the Weiss-Cook reaction, which involves the preparation of cis-bicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione by reacting with diacyl (1,2 ketone). Its presence in human urine is used as a diagnostic test for the overgrowth of harmful gut flora such as Candida albicans.
Solubility
Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in ethyl acetate and ether. Insoluble in chloroform.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong bases and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 542-05-2
Formula molecolare C5H6O5
Molecular Weight (g/mol) 146.098
Numero MDL MFCD00002711
InChI Key OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-acetonedicarboxylic acid, 3-oxoglutaric acid, acetonedicarboxylic acid, pentanedioic acid, 3-oxo, acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-ketoglutaric acid, unii-ih7p7wo21p, 1,3-acetonedicarboxylic acid; 3-ketoglutaric acid, ih7p7wo21p, acetondicarbonsaure
PubChem CID 68328
IUPAC Name 3-oxopentanedioic acid
SMILES C(C(=O)CC(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone-1,3-dicarboxylic acid
Punto di fusione ∼132°C (decomposition)
Quantità 50 g
Beilstein 1447081
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,68
Informazioni di solubilità Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in ethyl acetate and ether. Insoluble in chloroform.
Peso formulazione 146.1
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone-1,3-dicarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetone-1,3-dicarboxylic acid