Learn More
Acetone, Histological Grade, ≥99.5%, Honeywell
Codice prodotto. 15655760 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
20 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
20L
500mL
Codice prodotto. 15655760
Marca: Honeywell Research Chemicals 534064500ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
Punto di fusione -94°C (literature)
Nota nome Histological Grade, ≥99.5%
CAS min. % ≥90.0000%
CAS max % ≤100.0000%
Densità 0.791 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 55°C to 57°C
Quantità 500 mL
Limite di esplosione 0.132
Punto d'infiammabilità −17°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.359
Formula lineare CH3COCH3
Pressione del vapore 184mmHg (20°C)
Numero UN UN1090
Beilstein 635680
Peso formulazione 58.08
Percent Purity >99.5%
Grado Histological