Learn More
Acetone, ≥99.9% (GC), Honeywell™ Fluka™ TraceSELECT™
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
1L
Description
High purity solvents for speciation analysis by LC-ICP-MS
Rigorous purification procedures followed by UV spectroscopy, IC, and ICP-MS testing to assure high chemical purity and high UV transmittance
The blank values for metal traces in these solvents are in the ppb range or lower.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Acetone |
| CAS | 67-64-1 |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.791g/mL at 25°C |
| Quantità | 1 L |
| Limite di esplosione | 0.132 |
| Punto d'infiammabilità | −17°C (1.4°F) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C3H6O |
| Formula lineare | CH3COCH3 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Acetone
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: acetone