Learn More
Acetone a.r. For Laboratory Use, Chem Lab
Codice prodotto. 15927996
Click to view available options
:
Acetone a.r. For Laboratory Use, 2.5 L
Codice prodotto. 15927996
Marca: Chem-Lab CL00.0114.2500
Specifica
Punto di fusione -94°C
CAS 67-64-1
Colore Colorless
Acidità < 0.0003 meq/g
Densità 0.791 g/mL
Punti di ebollizione 56°C
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità -20 °C
Imballaggio Polyethylene
Forma fisica Liquido
Intervallo percentuale saggio > 99.5%
Residuo dopo l'evaporazione < 0.0005%
Formula molecolare C3H6O
Numero MDL MFCD00008765
Acqua < 0.2%
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
IUPAC Name propan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Grado Analytical Reagent
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone a.r.
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: acetone