Learn More
Acetone, ACS reagent, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Product Code. p-7111756
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
missing translation for 'unitSize'
1L
2.50L
20L
2L
500mL
pezzi 4
pezzi 6
Product Code. 15671600
missing translation for 'mfr': Honeywell-Riedel-de Haen 179124500ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
ACS reagent,≥99.5%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Acetone
Punto di fusione -94°C (literature)
Nota nome ACS reagent, ≥99.5%
CAS min. % ≥90.0000%
CAS max % ≤100.0000%
Densità 0.791 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 55°C to 57°C
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Note percentuale saggio acc. to ACS
Formula lineare CH3COCH3
Numero UN UN1090
Beilstein 635680
Peso formulazione 58.08
Percent Purity >99.5%
Grado Reagente ACS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetone
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.