Learn More
Acetone, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15696670
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Dimensione della confezione:
1L
4L
Codice prodotto. 15696670
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 6737811L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99.5%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
Punto di fusione -94°C (literature)
Nota nome ACS Reagent, ≥99.5%
CAS min. % ≥90.0000%
CAS max % ≤100.0000%
Densità 0.791 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 55°C to 57°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità −17°C
Imballaggio Aluminum Bottle
Formula lineare CH3COCH3
Numero UN UN1090
Beilstein 635680
Peso formulazione 58.08
Percent Purity >99.5%
Grado Reagente ACS