Learn More
Acetone, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15548454 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
HDPE
Dimensione della confezione:
2.50L
Codice prodotto. 15548454
Marca: JT Baker 8002.2500PE
Does not interfere with the measurement at the specific wavelength being measured. Acetone, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™ exceeds ACS specifications and is recommended for use in ultraviolet spectrophotometry applications.
  • Exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS)
  • Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
  • Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
  • Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
pH 5 to 6 (at 20°C)
Punto di fusione -94.9°C
Absorbance Max. 1.00 at 330nm, Max. 0.10 at 340nm, Max. 0.02 at 350nm, Max. 0.01 at 400nm
CAS 67-64-1
Colore Colorless
Densità 0.79g/cm3 at 20°C
Punti di ebollizione 55.8°C to 56.6°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 2.6 - 13 Vol %
Punto d'infiammabilità −20°C
Punto di combustione 465°C
Odore Pungent, floral
Imballaggio HDPE
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza Exceeds ACS specifications
Residuo dopo l'evaporazione ≤5 ppm
Formula molecolare C3H6O
Acido titolabile ≤0.0003meq/g
Base titolabile ≤0.0006meq/g
Numero MDL MFCD00008765
Viscosità 32 mPas at 25°C
Acqua ≤0.5%
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
IUPAC Name propan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Peso formulazione 52.08g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Grado BAKER ANALYZED
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: acetone