Learn More
Acetone, Certified AR for analysis, meets analytical specification of Ph.Eur, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10570521 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
HDPE Plastic Bottle
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
Codice prodotto. 10570521
Marca: Fisher Chemical A/0600/25
Richiesta di formato massivo o personalizzato
C3H6O, CAS Number-67-64-1, 2.5L, 56 deg.C, CHEBI:15347, Colorless, 58.08g/mol, CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N, propan-2-one, -95 deg.C, 8765, Amber glass bottle, Liquid, 180, CC(-O)C, 247mbar at 20 deg.C, 0.32 mPaS at 20 deg.C | CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
C3H6O, CAS Number-67-64-1, 2.5L, 56 deg.C, Colorless, 58.08g/mol, -95 deg.C, 8765, HDPE plastic bottle, Liquid, 247mbar at 20 deg.C, 0.32 mPaS at 20 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Imballaggio Metal Can
CAS 67-64-1
Pressione del vapore 247mbar at 20°C
Viscosità 0.32 mPaS at 20°C
Densità vapore 2
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C3H6O
Numero MDL 8765
Colore Incolore
pH 7
Punto di fusione -95°C
Punti di ebollizione 56°C
Quantità 25 L
Peso formulazione 58.08g/mol