Learn More
Acetone, CHROMASOLV™, Honeywell™
Codice prodotto. 15623200
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
Codice prodotto. 15623200
Marca: Honeywell-Chromasolv 310622.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CHROMASOLV™, for analysis of dioxins, furans and PCB,≥99.8%
  • High purity chromatography solvents
  • Suitability tested for specified use from HPLC up to UHPLC-MS applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
CAS 67-64-1
Colore Colorless
Densità 0.791g/mL at 25°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 0.132
Punto d'infiammabilità −17°C (1.4°F)
Formula molecolare C3H6O
Formula lineare CH3COCH3
Numero MDL MFCD00008765
Pressione del vapore 184mmHg (20°C)
Numero UN 1090
Beilstein 635680
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
IUPAC Name propan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Peso formulazione 58.08g/mol
Percent Purity ≥99.8%
Grado CHROMASOLV
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.