Learn More
Acetone, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haen
Codice prodotto. 15672870
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 15672870
Marca: Honeywell-Chromasolv 2707251L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
Punto di fusione -94°C (literature)
Nota nome CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9%
Absorbance max. 1.00 at 330 nm, max. 0.10 at 340 nm, max. 0.02 at 350 nm, max. 0.01 at 400 nm
CAS 67-64-1
CAS min. % ≥90.0000%
CAS max % ≤100.0000%
Densità 0.791 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 55°C to 57°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità −17°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C3H6O
Formula lineare CH3CON(CH3)2
Numero MDL MFCD00008765
Numero UN UN1090
Beilstein 635680
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
IUPAC Name propan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Peso formulazione 58.08
Percent Purity >99.9%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.