Learn More
Acetone-d{6}, 99.9% (Isotopic)
Codice prodotto. 11317218
Click to view available options
Quantità:
10 g
5 x 10 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11317218
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 016797.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
NMR solvent | CAS: 666-52-4 | C3H6O | 64.117 g/mol
Acetone-d{6} is employed as an NMR solvent. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 666-52-4
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 64.117
Numero MDL MFCD00044635
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Sinonimo acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
PubChem CID 522220
ChEBI CHEBI:78217
IUPAC Name 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-one
SMILES CC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone-d6
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome Isotopic
Densità 0.872 g/mL
Punto d'infiammabilità -17°C (1°F)
Odore Acetone-like
Indice di rifrazione 1.3554
Quantità 10 g
Punto di fusione -94°C
Punti di ebollizione 56°C
Numero UN UN1090
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 64.13
Percent Purity 99.9%