Learn More
Acetone-d6, for NMR, with 0.03% TMS, 99.9 atom% D
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for NMR
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetone-d6 |
| Forma fisica | Liquid |
| Colore | Colorless |
| Nota nome | 99.9 atom% D |
| Densità | 0.8700g/mL |
| Deuterio (D) | 99.85% min. |
| Punto d'infiammabilità | −20°C |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Acqua | 0.1% max. (Coulometric) |
| Quantità | 50 mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetone-d6
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.