Learn More
Acetone-d6, for NMR, 99.8 atom % D
Codice prodotto. 10440731 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10440731 50 mL Glass Bottle 50mL
10440541 10 mL Glass Bottle 10mL
10247473 250 mL Glass Bottle 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10440731 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 325320500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 666-52-4 | C3H6O | 64.117 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 666-52-4
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 64.117
Numero MDL MFCD00044635
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Sinonimo acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
PubChem CID 522220
ChEBI CHEBI:78217
IUPAC Name 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-one
SMILES CC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone-d6
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome For NMR, 99.8 atom % D
Densità 0.8700g/mL
Deuterio (D) 99.75% min.
Punto d'infiammabilità −20°C
Imballaggio Glass Bottle
Acqua 0.1% max. (Coulometric)
Quantità 50 mL
Punto di fusione -93.0°C
Punti di ebollizione 55.0°C
Formula lineare CD3COCD3
Beilstein 01, III, 2741
Peso formulazione 64.13
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone-d6
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.