Learn More
Acetone, Honeywell™
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetone |
| Punto di fusione | -94°C |
| Nota nome | Tested according to Ph.Eur. |
| CAS | 67-64-1 |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.791g/mL at 25°C |
| Punti di ebollizione | 56°C |
| Quantità | 1 L |
| Limite di esplosione | 0.132 |
| Punto d'infiammabilità | −17°C (1.4°F) |
| Vedi altri risultati |