Learn More
Acetone, N.F., A.C.S., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15588004 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
4L
Codice prodotto. 15588004
Marca: Avantor J.T.Baker 246203
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
CAS 67-64-1
Quantità 4 L
Punto d'infiammabilità −20.00°C
Imballaggio Poly Bottle
Gravità specifica 1L = 0.79kg
Formula molecolare C3H6O
Numero MDL MFCD00008765
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
IUPAC Name propan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Peso formulazione 58.08
Grado ACS/NF