Learn More
Acetone (NF), Macron Fine Chemicals™
Codice prodotto. 15548004
Click to view available options
Quantità:
500 mL
4 L
Imballaggio:
Vetro
Dimensione della confezione:
4L
500mL
Codice prodotto. 15548004
Marca: Avantor Macron 243204
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
Quantità 500 mL
Imballaggio Vetro
Peso formulazione 58.08
Grado BP/EP/FCC/JP/NF/USP