Learn More
Acetone (NF), Macron Fine Chemicals™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
4 L
Imballaggio:
Vetro
Dimensione della confezione:
4L
500mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetone |
| Quantità | 500 mL |
| Imballaggio | Vetro |
| Peso formulazione | 58.08 |
| Grado | BP/EP/FCC/JP/NF/USP |