Learn More
Acetone, puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, ≥99.5% (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15603680
Click to view available options
Quantità:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Flacone in polietilene
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15603680
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 322014X2.5LGL
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., reagente ACS, reagente ISO, reagente Ph. ≥
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
Punto di fusione -94°C
Nota nome Reag. Ph. Eur., reag. ISO
Aspetto Colorless liquid
Densità 0.791g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 56°C (760 mmHg)
Quantità 4 x 2.5 L
Limite di esplosione 0.132
Punto d'infiammabilità −17°C (1.4°F)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione n20/D 1.359
Residuo dopo l'evaporazione 0 to 0.001%
Acido titolabile ≤0.0015% (as CH3COOH)
Formula lineare CH3COCH3
Base titolabile ≤0.0008% (as NH3)
Pressione del vapore 184mmHg (20°C)
Numero UN UN1090
Beilstein 635680
Peso formulazione 58.08g/mol
Percent Purity ≥99.5% (GC)
Grado ACS/puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.