Learn More
Acetone, Spectrophotometric Grade, 99.5+%
Codice prodotto. 15431257
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 15431257
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 032451.M1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
Acetone is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Acetone
Punto di fusione °C to 94°C
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 0.791
Punti di ebollizione 56°C
Quantità 4 x 1 L
Punto d'infiammabilità -17°C (1°F)
Odore Characteristic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.359
Intervallo percentuale saggio >99.5%
Pressione del vapore 247 hPa (185mm Hg) at 20°C
Beilstein 635680
Informazioni di solubilità Miscible with water,benzene,alcohol,dimethylformamide,ether,chloroform and most oils.
Peso formulazione 58.08
Grado Spectrophotometric
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetone
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetone