Learn More
Acetone, Tested according to Ph.Eur., Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15600520
Click to view available options
Quantità:
5 L
25 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
25L
5L
Codice prodotto. 15600520
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 005805L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Tested according to Ph.Eur.
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
Punto di fusione -94°C
Nota nome Tested According to Ph.Eur.
Colore Colorless
Densità 0.791g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 56°C
Quantità 5 L
Limite di esplosione 0.132
Punto d'infiammabilità −17°C (1.4°F)
Imballaggio Aluminum Bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione n20/D 1.359(lit.)
Formula lineare CH3COCH3
Pressione del vapore 184mmHg (20°C)
Numero UN UN1090
Beilstein 635680
Peso formulazione 58.08g/mol