Learn More
Acetonitrile with 0.1% Formic Acid, LC/MS grade, Thermo Scientific
Codice prodotto. p-200109912 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
Codice prodotto. 30280959
Marca: Thermo Scientific TL01200500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
  • Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Pre-mixed for ease-of-use
  • Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
  • Formic acid (FA) is a common mobile phase additive that provides protons for LC/MS analysis
  • FA is also known to improve the peak shapes of the resulting separation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Grado LC-MS
Nome elemento 0.1% Formic Acid in Acetonitrile (v/v)
Quantità 500 mL
Forma Liquid
Reagent Type Solvent Mixture
Da utilizzare con Liquid Chromatography, Mass Spectrometry