Learn More
Acetonitrile with 0.1% trifluoroacetic acid, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15684750
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15684750 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15684750 Fornitore Honeywell Riedel-de Haën N. del fornitore 349762.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CHROMASOLV™ LC-MS, LabReady™ Solvent Blend
  • Per analisi LC-MS e LC-UV di metalli in tracce
  • Controllo di qualità HPLC/UV-VIS
  • Limitata deriva della linea di base del gradiente
  • Bassi livelli di metalli in tracce
  • Nessuna impurità non volatile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Numero MDL MFCD00001878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Spezifikation
Materiale o nome chimico Acetonitrile with 0.1% trifluoroacetic acid
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 6°C (42.8°F)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Numero UN UN1648
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Molecular Weight (g/mol) 41.053
Percent Purity >99.5% (GC)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile with 0.1% trifluoroacetic acid
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contiene: acetonitrile
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.