Learn More
Acetonitrile, ≥99.9% Honeywell™ Riedel-de-Haën™ TraceSELECT™
Codice prodotto. 15630550
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 15630550
Marca: Honeywell-Chromasolv 013241L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
TraceSELECT™, for metal speciation analysis,≥99.9%
  • High purity solvents for speciation analysis by LC-ICP-MS
  • Rigorous purification procedures followed by UV spectroscopy, IC, and ICP-MS testing to assure high chemical purity and high UV transmittance
  • The blank values for metal traces in these solvents are in the ppb range or lower.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
CAS 75-05-8
Colore Colorless
Densità 0.786g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.16
Punto d'infiammabilità 2°C (35.6°F)
Punto di combustione 973°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C2H3N
Formula lineare CH3CN
Numero MDL MFCD00001878
Pressione del vapore 72.8mmHg (20°C)
Numero UN UN1648
Beilstein 741857
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Informazioni di solubilità Completely souble in water
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
IUPAC Name acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Peso formulazione 41.05g/mol
Percent Purity ≥99.9%
Grado TraceSELECT