Learn More
Acetonitrile ACS AR, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
Descrizione
- For use in Gas Chromatography (GC), Organic Residue Analysis; For Laboratory, Research, or Manufacturing Use
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetonitrile |
| CAS | 75-05-8 |
| Quantità | 1 L |
| Imballaggio | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C2H3N |
| Sinonimo | methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn |
| InChI Key | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC#N |
| IUPAC Name | acetonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 41.053 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetonitrile
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.