Learn More
Acetonitrile, Advanced HPLC Grade for HPLC Gradient Analysis, Fisher Chemical™
Product Code. p-7072781 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Unit Size:
1L
2.50L
Product Code. 10398233
Brand: Fisher Chemical A/0632/PB15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Acetonitrile, Advanced HPLC Grade for HPLC Gradient Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.05
Numero MDL 1878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Specifications
Punto di fusione -46°C
Colore Incolore
Punti di ebollizione 81°C
Quantità 1 L
Imballaggio Flacone in vetro rivestito in plastica
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 97mbar at 20°C
Viscosità 0.36cp at 20°C
Peso formulazione 41.05g/mol